Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZFP91 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-1941R-A350
BOSSBS-1941R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1941R-A350
Anti-ZFP91 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The protein encoded by ZFP91 is a member of the zinc finger family of proteins. This protein contains C2H2 type domains, which are the classical zinc finger domains found in numerous nucleic acid-binding proteins. May be involved in transcriptional regulation. May play an important role in cell proliferation and/or anti-apoptosis Found in all the examined tissues including brain, heart, kidney, lung, liver, spleen, thymus, skeletal muscle, ovary and testis. Belongs to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ZFP91
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité