Anti-WRCH1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-1944R-CY5.5
BOSSBS-1944R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1944R-CY5.5
Anti-WRCH1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
The WRCH1 protein is a member of the Rho family of GTPases. This protein can activate PAK1 and JNK1, and can induce filopodium formation and stress fiber dissolution. It may also mediate the effects of WNT1 signaling in the regulation of cell morphology, cytoskeletal organization, and cell proliferation.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: WRCH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité