Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-WNK3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-1945R-CY3
BOSSBS-1945R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1945R-CY3
Anti-WNK3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Serine/threonine kinase which plays an important role in the regulation of electrolyte homeostasis, cell signaling, survival and proliferation. Acts as an activator and inhibitor of sodium-coupled chloride cotransporters and potassium-coupled chloride cotransporters respectively. Phosphorylates WNK4. Regulates the phosphorylation of SLC12A1 and SLC12A2. Increases Ca(2+) influx mediated by TRPV5 and TRPV6 by enhancing their membrane expression level via a kinase-dependent pathway. Inhibits the activity of KCNJ1 by decreasing its expression at the cell membrane in a non-catalytic manner. Isoform 1, isoform 2, isoform 3 and isoform 4 stimulate the activity of SLC12A1, SLC12A2 and SLC12A3 and inhibit the activity of SLC12A4, SLC12A5, SLC12A6 and SLC12A7. According to PubMed:19470686, isoform 1 inhibits the activity of SLC12A3.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: WNK3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité