Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-WNT5A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-1948R-A555
BOSSBS-1948R-A555EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1948R-A555
Anti-WNT5A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Ligand for members of the frizzled family of seven transmembrane receptors. Can activate or inhibit canonical Wnt signaling, depending on receptor context. In the presence of FZD4, activates beta-catenin signaling. In the presence of ROR2, inhibits the canonical Wnt pathway by promoting beta-catenin degradation through a GSK3-independent pathway which involves down-regulation of beta-catenin-induced reporter gene expression. Suppression of the canonical pathway allows chondrogenesis to occur and inhibits tumor formation. Stimulates cell migration. Decreases proliferation, migration, invasiveness and clonogenicity of carcinoma cells and may act as a tumor suppressor. Mediates motility of melanoma cells. Required during embryogenesis for extension of the primary anterior-posterior axis and for outgrowth of limbs and the genital tubercle. Inhibits type II collagen expression in chondrocytes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: WNT5A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité