Anti-ZNF502 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-19536R-A680
BOSSBS-19536R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-19536R-A680
Anti-ZNF502 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)
Anticorps
May be involved in transcriptional regulation.
Type: Primary
Antigen: ZNF502
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 5-150/544
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité