Anti-NTCP/SLC10A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-1958R-A680
BOSSBS-1958R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-1958R-A680
Anti-NTCP/SLC10A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The hepatic sodium/bile acid uptake system exhibits broad substrate specificity and transports various non-bile acid organic compounds as well. It is strictly dependent on the extracellular presence of sodium.
Type: Primary
Antigen: NTCP/SLC10A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 21-120/349
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité