Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LCAT Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1972R-CY5
BOSSBS-1972R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1972R-CY5
Anti-LCAT Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Central enzyme in the extracellular metabolism of plasma lipoproteins. Synthesized mainly in the liver and secreted into plasma where it converts cholesterol and phosphatidylcholines (lecithins) to cholesteryl esters and lysophosphatidylcholines on the surface of high and low density lipoproteins (HDLs and LDLs). The cholesterol ester is then transported back to the liver. Has a preference for plasma 16:0-18:2 or 18:O-18:2 phosphatidylcholines. Also produced in the brain by primary astrocytes, and esterifies free cholesterol on nascent APOE-containing lipoproteins secreted from glia and influences cerebral spinal fluid (CSF) APOE- and APOA1 levels. Together with APOE and the cholesterol transporter ABCA1, plays a key role in the maturation of glial-derived, nascent lipoproteins. Required for remodeling high-density lipoprotein particles into their spherical forms.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LCAT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité