Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-LPL Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-1973R
BOSSBS-1973REA 719 EUR InStock
BOSSBS-1973R
Anti-LPL Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Lipoprotein lipase (LPL) is the central enzyme in plasma triglyceride hydrolysis and is secreted by macrophages in the subendothelial space. Evidence has been provided that LPL produced by macrophages in the vessel wall exerts proatherogenic effects. The atherogenic effects of LPL have been mainly attributed to its ability to favor lipid accumulation within macrophages present in the atherosclerotic lesion. Recently, it has also been shown that LPL promote the development of atherosclerosis through facilitation of monocyte adhesion to endothelial cells, stimulation of tumor necrosis factor alpha (TNF ) secretion and induction of vascular smooth muscle cell proliferation.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: LPL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité