Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DAXX Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-1975R-FITC
BOSSBS-1975R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-1975R-FITC
Anti-DAXX Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Acts as an adapter protein in a MDM2-DAXX-USP7 complex by regulating the RING-finger E3 ligase MDM2 ubiquitination activity. Under non-stress condition, in association with the deubiquitinating USP7, prevents MDM2 self-ubiquitination and enhances the intrinsic E3 ligase activity of MDM2 towards TP53, thereby promoting TP53 ubiquitination and subsequent proteasomal degradation. Upon DNA damage, its association with MDM2 and USP7 is disrupted, resulting in increased MDM2 autoubiquitination and consequently, MDM2 degradation, which leads to TP53 stabilization. Proposed to mediate activation of the JNK pathway and apoptosis via MAP3K5 in response to signaling from TNFRSF6 and TGFBR2. Interaction with HSPB1/HSP27 may prevent interaction with TNFRSF6 and MAP3K5 and block DAXX-mediated apoptosis. In contrast, in lymphoid cells JNC activation and TNFRSF6-mediated apoptosis may not involve DAXX. Seems to regulate transcription in PML/POD/ND10 nuclear bodies together with PML and may influence TNFRSF6-dependent apoptosis thereby. Down-regulates basal and activated transcription. Seems to act as a transcriptional corepressor and inhibits PAX3 and ETS1 through direct protein-protein interaction. Modulates PAX5 activity. Its transcription repressor activity is modulated by recruiting it to subnuclear compartments like the nucleolus or PML/POD/ND10 nuclear bodies through interactions with MCSR1 and PML, respectively.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DAXX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité