Anti-MATN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-1976R-A647
BOSSBS-1976R-A647EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1976R-A647
Anti-MATN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Cartilage matrix protein is a major component of the extracellular matrix of non-articular cartilage. It binds to collagen.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: MATN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité