Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAP2K7 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-1979R-HRP
BOSSBS-1979R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-1979R-HRP
Anti-MAP2K7 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Dual specificity protein kinase which acts as an essential component of the MAP kinase signal transduction pathway. Essential component of the stress-activated protein kinase/c-Jun N-terminal kinase (SAP/JNK) signaling pathway. With MAP2K4/MKK4, is the one of the only known kinase to directly activate the stress-activated protein kinase/c-Jun N-terminal kinases MAPK8/JNK1, MAPK9/JNK2 and MAPK10/JNK3. MAP2K4/MKK4 and MAP2K7/MKK7 both activate the JNKs by phosphorylation, but they differ in their preference for the phosphorylation site in the Thr-Pro-Tyr motif. MAP2K4/MKK4 shows preference for phosphorylation of the Tyr residue and MAP2K7/MKK7 for the Thr residue. The monophosphorylation of JNKs on the Thr residue is sufficient to increase JNK activity indicating that MAP2K7/MKK7 is important to trigger JNK activity, while the additional phosphorylation of the Tyr residue by MAP2K4/MKK4 ensures optimal JNK activation. Has a specific role in JNK signal transduction pathway activated by proinflammatory cytokines. The MKK/JNK signaling pathway is also involved in mitochondrial death signaling pathway, including the release cytochrome c, leading to apoptosis.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: MAP2K7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité