Anti-SLC25A26 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-19813R-A680
BOSSBS-19813R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-19813R-A680
Anti-SLC25A26 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)
Anticorps
Mitochondrial solute carriers shuttle metabolites, nucleotides, and cofactors through the mitochondrial inner membrane. Specifically mediates the transport of S-adenosylmethionine (SAM) into the mitochondria.
Type: Primary
Antigen: SLC25A26
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-200/274
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité