Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MCM2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-1981R-A647
BOSSBS-1981R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1981R-A647
Anti-MCM2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Acts as component of the MCM2-7 complex (MCM complex) which is the putative replicative helicase essential for 'once per cell cycle' DNA replication initiation and elongation in eukaryotic cells. The active ATPase sites in the MCM2-7 ring are formed through the interaction surfaces of two neighboring subunits such that a critical structure of a conserved arginine finger motif is provided in trans relative to the ATP-binding site of the Walker A box of the adjacent subunit. The six ATPase active sites, however, are likely to contribute differentially to the complex helicase activity. Required for the entry in S phase and for cell division.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MCM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité