Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MCM3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1982R-CY5
BOSSBS-1982R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1982R-CY5
Anti-MCM3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
MCM3 is one of the highly conserved mini-chromosome maintenance proteins that are involved in the initiation of eukaryotic genome replication. The hexameric protein complex formed by MCM proteins is a key component of the pre-replication complex (pre_RC) and may be involved in the formation of replication forks and in the recruitment of other DNA replication related proteins. This protein is a subunit of the protein complex that consists of MCM2-7. It has been shown to interact directly with MCM5/CDC46. This protein also interacts with, and thus is acetlyated by MCM3AP, a chromatin-associated acetyltransferase. The acetylation of this protein inhibits the initiation of DNA replication and cell cycle progression.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MCM3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité