Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-MEN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-1988R-CY7
BOSSBS-1988R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1988R-CY7
Anti-MEN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Essential component of a MLL/SET1 histone methyltransferase (HMT) complex, a complex that specifically methylates 'Lys-4' of histone H3 (H3K4). Functions as a transcriptional regulator. Binds to the TERT promoter and represses telomerase expression. Plays a role in TGFB1-mediated inhibition of cell-proliferation, possibly regulating SMAD3 transcriptional activity. Represses JUND-mediated transcriptional activation on AP1 sites, as well as that mediated by NFKB subunit RELA. Positively regulates HOXC8 and HOXC6 gene expression. May be involved in normal hematopoiesis through the activation of HOXA9 expression (By similarity). May be involved in DNA repair.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MEN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité