Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MITF Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-1990R-FITC
BOSSBS-1990R-FITCEA 901 EUR InStock
BOSSBS-1990R-FITC
Anti-MITF Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Transcription factor that regulates the expression of genes with essential roles in cell differentiation, proliferation and survival. Binds to symmetrical DNA sequences (E-boxes) (5'-CACGTG-3') found in the promoters of target genes, such as BCL2 and tyrosinase (TYR). Plays an important role in melanocyte development by regulating the expression of tyrosinase (TYR) and tyrosinase-related protein 1 (TYRP1). Plays a critical role in the differentiation of various cell types, such as neural crest-derived melanocytes, mast cells, osteoclasts and optic cup-derived retinal pigment epithelium.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MITF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité