Anti-MUC2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-1993R
BOSSBS-1993REA 1090 EUR InStock
BOSSBS-1993R
Anti-MUC2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MUC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité