Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RanBP3 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-20113R-A750
BOSSBS-20113R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-20113R-A750
Anti-RanBP3 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 750)
Anticorps
Acts as a cofactor for XPO1/CRM1-mediated nuclear export, perhaps as export complex scaffolding protein. Bound to XPO1/CRM1, stabilises the XPO1/CRM1-cargo interaction. In the absence of Ran-bound GTP prevents binding of XPO1/CRM1 to the nuclear pore complex. Binds to CHC1/RCC1 and increases the guanine nucleotide exchange activity of CHC1/RCC1. Recruits XPO1/CRM1 to CHC1/RCC1 in a Ran-dependent manner. Negative regulator of TGF-beta signaling through interaction with the R-SMAD proteins, SMAD2 and SMAD3, and mediating their nuclear export.

Type: Primary
Antigen: RanBP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 441-540/567
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité