Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FAIM3 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-20130R-A750
BOSSBS-20130R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-20130R-A750
Anti-FAIM3 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 750)
Anticorps
May play a role in the immune system processes. Protects cells from FAS-, TNF alpha- and FADD-induced apoptosis without increasing expression of the inhibitors of apoptosis BCL2 and BCLXL. Seems to activate an inhibitory pathway that prevents CASP8 activation following FAS stimulation, rather than blocking apoptotic signals downstream. May inhibit FAS-induced apoptosis by preventing CASP8 processing through CFLAR up-regulation.

Type: Primary
Antigen: FAIM3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 51-150/390
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité