Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SOCS7 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-20151R-A750
BOSSBS-20151R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-20151R-A750
Anti-SOCS7 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 750)
Anticorps
Regulates signaling cascades probably through protein ubiquitination and/or sequestration. Functions in insulin signaling and glucose homeostasis through IRS1 ubiquitination and subsequent proteasomal degradation. Inhibits also prolactin, growth hormone and leptin signaling by preventing STAT3 and STAT5 activation, sequestering them in the cytoplasm and reducing their binding to DNA. May be a substrate recognition component of a SCF-like E3 ubiquitin-protein ligase complex which mediates the ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins (By similarity).

Type: Primary
Antigen: SOCS7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 171-270/581
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité