Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-S100 B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-2015R-A647
BOSSBS-2015R-A647EA 866 EUR InStock
BOSSBS-2015R-A647
Anti-S100 B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Weakly binds calcium but binds zinc very tightly-distinct binding sites with different affinities exist for both ions on each monomer. Physiological concentrations of potassium ion antagonize the binding of both divalent cations, especially affecting high-affinity calcium-binding sites. Binds to and initiates the activation of STK38 by releasing autoinhibitory intramolecular interactions within the kinase. Interaction with AGER after myocardial infarction may play a role in myocyte apoptosis by activating ERK1/2 and p53/TP53 signaling. Could assist ATAD3A cytoplasmic processing, preventing aggregation and favoring mitochondrial localization. May mediate calcium-dependent regulation on many physiological processes by interacting with other proteins, such as TPR-containing proteins, and modulating their activity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: S100 B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité