Anti-AQP2 Ser256 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-20161R-A680
BOSSBS-20161R-A680EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-20161R-A680
Anti-AQP2 Ser256 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)
Anticorps
Forms a water-specific channel that provides the plasma membranes of renal collecting duct with high permeability to water, thereby permitting water to move in the direction of an osmotic gradient.
Type: Primary
Antigen: AQP2 Ser256
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité