Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CBY1 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-20164R-A680
BOSSBS-20164R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-20164R-A680
Anti-CBY1 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)
Anticorps
Inhibits the Wnt/Wingless pathway by binding to CTNNB1/beta-catenin and inhibiting beta-catenin-mediated transcriptional activation through competition with TCF/LEF transcription factors. Has also been shown to play a role in regulating the intracellular trafficking of polycystin-2/PKD2 and possibly of other intracellular proteins. Promotes adipocyte and cardiomyocyte differentiation.

Type: Primary
Antigen: CBY1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-126/126
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité