Anti-YWHAQ Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-2017R-A555
BOSSBS-2017R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-2017R-A555
Anti-YWHAQ Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
14-3-3 family protein
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: YWHAQ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Plant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité