Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Rad51 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-20297R-A750
BOSSBS-20297R-A750EA 874 EUR InStock
BOSSBS-20297R-A750
Anti-Rad51 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Participates in a common DNA damage response pathway associated with the activation of homologous recombination and double-strand break repair. Binds to single and double-stranded DNA and exhibits DNA-dependent ATPase activity. Underwinds duplex DNA and forms helical nucleoprotein filaments. Part of a PALB2-scaffolded HR complex containing BRCA2 and RAD51C and which is thought to play a role in DNA repair by HR. Plays a role in regulating mitochondrial DNA copy number under conditions of oxidative stress in the presence of RAD51C and XRCC3.

Type: Primary
Antigen: Rad51
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 81-180/339
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité