Anti-DH-5A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-2033R
BOSSBS-2033REA 698 EUR InStock
BOSSBS-2033R
Anti-DH-5A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DH-5A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bacteria
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité