Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DH-5A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-2033R-CY7
BOSSBS-2033R-CY7EA 876 EUR InStock
BOSSBS-2033R-CY7
Anti-DH-5A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
This antibody eacts with Escherichia coli HD5a (E.coli HD5a), Escherichia coli is a gram negative bacillus that belongs to a larger group of Enterobacteriae - bacteria that inhabit the gastrointestinal tract. Although usually a harmless resident of the gut, some strains have the potential to cause serious problems, especially where there is an immature immune system or immunosuppression, or where the subtype of organism has acquired the ability to produce pathogenic toxins.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DH-5A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bacteria

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité