Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAFAH1B1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-2035R-A647
BOSSBS-2035R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-2035R-A647
Anti-PAFAH1B1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Required for proper activation of Rho GTPases and actin polymerization at the leading edge of locomoting cerebellar neurons and postmigratory hippocampal neurons in response to calcium influx triggered via NMDA receptors. Non-catalytic subunit of an acetylhydrolase complex which inactivates platelet-activating factor (PAF) by removing the acetyl group at the SN-2 position (By similarity). Positively regulates the activity of the minus-end directed microtubule motor protein dynein. May enhance dynein-mediated microtubule sliding by targeting dynein to the microtubule plus end. Required for several dynein- and microtubule-dependent processes such as the maintenance of Golgi integrity, the peripheral transport of microtubule fragments and the coupling of the nucleus and centrosome. Required during brain development for the proliferation of neuronal precursors and the migration of newly formed neurons from the ventricular/subventricular zone toward the cortical plate. Neuronal migration involves a process called nucleokinesis, whereby migrating cells extend an anterior process into which the nucleus subsequently translocates. During nucleokinesis dynein at the nuclear surface may translocate the nucleus towards the centrosome by exerting force on centrosomal microtubules. May also play a role in other forms of cell locomotion including the migration of fibroblasts during wound healing.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PAFAH1B1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité