Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NPPA Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-2040R
BOSSBS-2040REA 752 EUR InStock
BOSSBS-2040R
Anti-NPPA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Hormone playing a key role in cardiovascular homeostasis through regulation of natriuresis, diuresis, and vasodilation. Also plays a role in female pregnancy by promoting trophoblast invasion and spiral artery remodeling in uterus. Specifically binds and stimulates the cGMP production of the NPR1 receptor. Binds the clearance receptor NPR3.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: NPPA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..