Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Nkx2.5/Cardiac-specific homeobox 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-2054R-A680
BOSSBS-2054R-A680EA 899 EUR InStock
BOSSBS-2054R-A680
Anti-Nkx2.5/Cardiac-specific homeobox 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Implicated in commitment to and/or differentiation of the myocardial lineage. Acts as a transcriptional activator of ANF in cooperation with GATA4. It is transcriptionally controlled by PBX1 and acts as a transcriptional repressor of CDKN2B. Together with PBX1, it is required for spleen development through a mechanism that involves CDKN2B repression.

Type: Primary
Antigen: Nkx2.5/Cardiac-specific homeobox 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 85-180/324
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité