Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-AKT2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-2056R-CY5.5
BOSSBS-2056R-CY5.5EA 876 EUR InStock
BOSSBS-2056R-CY5.5
Anti-AKT2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
IGF-1 leads to the activation of AKT3, which may play a role in regulating cell survival. Capable of phosphorylating several known proteins. Truncated isoform 2/PKB gamma 1 without the second serine phosphorylation site could still be stimulated but to a lesser extent. [subcellular location] Cytoplasmic and membrane-associated after cell stimulation leading to its translocation. In adult tissues, it is highly expressed in brain, lung and kidney, but weakly in heart, testis and liver. In fetal tissues, it is highly expressed in heart, liver and brain and not at all in kidney. Belongs to the Ser/Thr protein kinase family. RAC subfamily.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AKT2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité