Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-beta Lactoglobulin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-2065R-A680
BOSSBS-2065R-A680EA 899 EUR InStock
BOSSBS-2065R-A680
Anti-beta Lactoglobulin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Bovine beta-lactoglobulin is the content of the milk in the category of a protein myosin. Protein contained in whole milk (3.7 percent) to 80% of the casein in the removal of the casein whey protein, 55% of the beta-lactoglobulin. Access to the crystallisation of the isoelectric point = 5.2, the pH in this dual capacity under the main structure. The people in latex-free Beta-lactoglobulin. The beta-lactoglobulin and bov beta-lactoglobulinA-based.

Type: Primary
Antigen: beta lactoglobulin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-130/178
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rabbit, Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité