Anti-CNGA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-2074R-CY3
BOSSBS-2074R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2074R-CY3
Anti-CNGA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Odorant signal transduction is probably mediated by a G-protein coupled cascade using cAMP as second messenger. The olfactory channel can be shown to be activated by cyclic nucleotides which leads to a depolarization of olfactory sensory neurons.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CNGA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité