Anti-Melatonin Receptor 1A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-20768R
BOSSBS-20768REA 656 EUR InStock
BOSSBS-20768R
Anti-Melatonin Receptor 1A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
High affinity receptor for melatonin. Likely to mediates the reproductive and circadian actions of melatonin. The activity of this receptor is mediated by pertussis toxin sensitive G proteins that inhibit adenylate cyclase activity.
Type: Primary
Antigen: Melatonin Receptor 1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Public Immunogen Range: 121-200/350
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité