Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Methamphetamine Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-2076R-A488
BOSSBS-2076R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2076R-A488
Anti-Methamphetamine Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Methamphetamine (METH) is closely related chemically to amphetamine (AMPH). METH is a potent central nervous system stimulant with additional peripheral sympathomimetic effects. METH and AMPH have been used clinically in the treatment of obesity, minimal brain dysfunction, narcolepsy, depression and to counter fatigue. They are also subjected to widespread abuse. METH is an indirect agonists. It causes the release of newly synthesized norepinephrine and dopamine and it blocks the re uptake of these transmitters from the synapse. This can lead to an increase in the concentration of catecholamines in the synapse as well as an overall increase in catecholaminergic activity in the brain. The mechanism of METH induced neurotoxicity for all monoaminergic cell types may lie primarily with the dopaminergic system in the striatum. It may also lie with the interaction between METH induced release of dopamine and its ability to inhibit monoamine oxidase.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Methamphetamine
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité