Anti-AMPD1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: Bioss
BS-2077R-FITC
BOSSBS-2077R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-2077R-FITC
Anti-AMPD1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
AMP deaminase plays a critical role in energy metabolism.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: AMPD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité