Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cecropin Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-2080R
BOSSBS-2080REA 719 EUR InStock
BOSSBS-2080R
Anti-Cecropin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cecropins are antimicrobial peptides.They were first isolated from the hemolymph of Hyalophora cecropia, from whence the term cecropin was derived. Cecropins lyse bacterial cell membranes; they also inhibit proline uptake and cause leaky membranes. Cecropins constitute a main part of the cell-free immunity of insects. Cecropins are small proteins of about 31 - 37 amino acid residues active against both Gram-positive and Gram-negative bacteria. Cecropins isolated from insects other than Hyalophora cecropia (Cecropia moth) have been given various names; bactericidin, lepidopteran, sarcotoxin, etc. All of these peptides are structurally related. Cecropin P1, an intestinal antibacterial peptide from Sus scrofa (Pig), also belongs to this family. Cecropin family also consists Cecropin A and Cecropin B.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: Cecropin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité