Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NOXA1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-20831R
BOSSBS-20831REA 656 EUR InStock
BOSSBS-20831R
Anti-NOXA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Functions as an activator of NOX1, a superoxide-producing NADPH oxidase. Functions in the production of reactive oxygen species (ROS) which participate in a variety of biological processes including host defence, hormone biosynthesis, oxygen sensing and signal transduction. May also activate CYBB/gp91phox and NOX3.

Type: Primary
Antigen: NOXA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Public Immunogen Range: 301-400/444
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité