Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KDR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-2089R-A350
BOSSBS-2089R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2089R-A350
Anti-KDR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Tyrosine-protein kinase that acts as a cell-surface receptor for VEGFA, VEGFC and VEGFD. Plays an essential role in the regulation of angiogenesis, vascular development, vascular permeability, and embryonic hematopoiesis. Promotes proliferation, survival, migration and differentiation of endothelial cells. Promotes reorganization of the actin cytoskeleton. Isoforms lacking a transmembrane domain, such as isoform 2 and isoform 3, may function as decoy receptors for VEGFA, VEGFC and/or VEGFD. Isoform 2 plays an important role as negative regulator of VEGFA- and VEGFC-mediated lymphangiogenesis by limiting the amount of free VEGFA and/or VEGFC and preventing their binding to FLT4. Modulates FLT1 and FLT4 signaling by forming heterodimers. Binding of vascular growth factors to isoform 1 leads to the activation of several signaling cascades. Activation of PLCG1 leads to the production of the cellular signaling molecules diacylglycerol and inositol 1,4,5-trisphosphate and the activation of protein kinase C. Mediates activation of MAPK1/ERK2, MAPK3/ERK1 and the MAP kinase signaling pathway, as well as of the AKT1 signaling pathway. Mediates phosphorylation of PIK3R1, the regulatory subunit of phosphatidylinositol 3-kinase, reorganization of the actin cytoskeleton and activation of PTK2/FAK1. Required for VEGFA-mediated induction of NOS2 and NOS3, leading to the production of the signaling molecule nitric oxide (NO) by endothelial cells. Phosphorylates PLCG1. Promotes phosphorylation of FYN, NCK1, NOS3, PIK3R1, PTK2/FAK1 and SRC.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KDR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité