Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRKDC Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-2092R
BOSSBS-2092REA 1090 EUR InStock
BOSSBS-2092R
Anti-PRKDC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DNA PK is the key component of the non-homologous end-joining (NHEJ) pathway of DSB repair in mammalian cells. DNA PK consists of a heterodimeric DNA-binding subunit (Ku70/80) and an approximately 465 kDa catalytic subunit (DNA PKcs). DNA PKcs is a serine/threonine protein kinase whose activity is greatly stimulated by its recruitment to DNA breaks by the Ku heterodimer.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: PRKDC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..