Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGA3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-2093R-CY5.5
BOSSBS-2093R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2093R-CY5.5
Anti-ITGA3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Integrin alpha-3/beta-1 is a receptor for fibronectin, laminin, collagen, epiligrin, thrombospondin and CSPG4. Integrin alpha-3/beta-1 provides a docking site for FAP (seprase) at invadopodia plasma membranes in a collagen-dependent manner and hence may participate in the adhesion, formation of invadopodia and matrix degradation processes, promoting cell invasion. Alpha-3/beta-1 may mediate with LGALS3 the stimulation by CSPG4 of endothelial cells migration.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ITGA3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité