Anti-ITGA1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Bioss
BS-2095R-HRP
BOSSBS-2095R-HRPEA 901 EUR InStock
BOSSBS-2095R-HRP
Anti-ITGA1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Integrin alpha-1/beta-1 is a receptor for laminin and collagen. It recognizes the proline-hydroxylated sequence G-F-P-G-E-R in collagen. Involved in anchorage-dependent, negative regulation of EGF-stimulated cell growth.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: ITGA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité