Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD248 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-2101R-A555
BOSSBS-2101R-A555EA 866 EUR InStock
BOSSBS-2101R-A555
Anti-CD248 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The transmembrane glycoprotein Tumor endothelial marker 1 (TEM1) is highly expressed in tumor endothelial cells however it is barely detectable on normal endothelial cells. It is believed to play a role in tumor angiogenesis. It is expressed in stromal fibroblasts, metastatic hepatic lesions and during angiogenesis of corpus luteum formation and wound healing. TEM1 is being investigated as a potential target for cancer treatment.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CD248
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité