Anti-V5 Tag Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Bioss
BS-2109R-HRP
BOSSBS-2109R-HRPEA 368 EUR InStock
BOSSBS-2109R-HRP
Anti-V5 Tag Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The V5 epitope tag is derived from a small epitope (Pk) present on the P and V proteins of the paramyxovirus of simian virus 5 (SV5). The V5 tag is usually used with all 14 amino acids, although it has also been used with a shorter 9 amino acid sequence.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: V5 Tag
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Tags
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité