Anti-HTR4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-2127R-CY5.5
BOSSBS-2127R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-2127R-CY5.5
Anti-HTR4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
This is one of the several different receptors for 5-hydroxytryptamine (serotonin), a biogenic hormone that functions as a neurotransmitter, a hormone, and a mitogen. The activity of this receptor is mediated by G proteins that stimulate adenylate cyclase.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: HTR4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité