Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-OSTB Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-2128R-HRP
BOSSBS-2128R-HRPEA 876 EUR InStock
BOSSBS-2128R-HRP
Anti-OSTB Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The heteromeric transporter OST Alpha/OST Beta facilitates the transport of bile and other steroid solutes across the basolateral epithelial cell membrane of intestine, liver, testis, kidney and adrenal gland. OST Alpha/OST Beta expression is induced by bile acids through ligand-dependent transactivation of their genes by FXR (Farnesoid X-activated receptor). This genetic regulation suggests that in response to changes in intracellular bile acid levels, bile acids adjust the rate of their own efflux from enterocytes. OST Beta is a 128 amino acid single-pass transmembrane protein that requires OST Alpha to localize to the plasma membrane. Coexpression of OST Alpha and OST Beta is also required to convert the OST Alpha subunit to a mature glycosylated endoglycosidase H-resistant form, suggesting that co-expression facilitates trafficking of OST Alpha through the golgi apparatus. Though widely expressed, OST Beta is present at highest levels in ileum.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: OSTB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité