Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Morphine Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-2129R-HRP
BOSSBS-2129R-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-2129R-HRP
Anti-Morphine Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Morphine is thought to produce reinforcement phenomena via stimulation of mu, delta, and kappa opioid receptors that regulate stress perception, pain control, reward behavior, and neurohormone secretion in reward-relevant brain systems. It has the highest affinity for mu, followed by delta and kappa. Rapid activation of the mu opioid receptor by morphine results in a euphoric phenotype, thus conferring the reinforcing effects of the drug. This activation is accompanied by extracellular dopamine release, which alters several events related to the cAMP signal transduction pathway. Of particular significance is that CREB seems to be modified by morphine, thereby affecting addictive behavioral phenomena, such as withdrawal symptoms.

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: Morphine
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité