Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-MKI67 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-2130R-CY3
BOSSBS-2130R-CY3EA 901 EUR InStock
BOSSBS-2130R-CY3
Anti-MKI67 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Proliferation Marker Ki67 antigen is the prototypic cell cycle related nuclear protein, expressed by proliferating cells in all phases of the active cell cycle (G1, S, G2 and M phase). It is absent in resting (G0) cells. Ki67 are useful in establishing the cell growing fraction in neoplasms (immunohistochemically quantified by determining the number of Ki67 positive cells among the total number of resting cells = Ki67 index). In neoplastic tissues the prognostic value is comparable to the tritiated thymidine labelling index. The correlation between low Ki67 index and histologically low grade tumours is strong. Ki67 is routinely used as a neuronal marker of cell cycling and proliferation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200; IF(ICC)(1:50-200

Type: Primary
Antigen: MKI67
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité