Anti-HBVX Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-2147R-A350
BOSSBS-2147R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2147R-A350
Anti-HBVX Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
X protein [Hepatitis B virus]
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: Hepatitis B virus X protein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité