Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-COL4A3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-2160R-CY7
BOSSBS-2160R-CY7EA 876 EUR InStock
BOSSBS-2160R-CY7
Anti-COL4A3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
COL4A3 (Collagen, type IV, alpha 3) belongs to the type IV collagen family. Type IV collagen is the major structural component of glomerular basement membranes (GBM), forming a 'chicken-wire' meshwork together with laminins, proteoglycans and entactin/nidogen. Type IV collagen is a multimeric protein composed of 3 alpha subunits. These subunits are encoded by 6 different genes, alpha 1 through alpha 6, each of which can form a triple helix structure with 2 other subunits to form type IV collagen. Tumstatin, a cleavage fragment corresponding to the collagen alpha 3(IV) NC1 domain, possesses both anti-angiogenic and anti-tumor cell activity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: COL4A3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité